1,2-Epoxycyclopentan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclopentene oxide
348520250 348521000
ACRO348520250EA 190 EUR
ACRO348520250 ACRO348521000
1,2-Epoxycyclopentan 98%
1,2-Epoxycyclopentane
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,964 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005161
CAS-Nummer: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %