3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane
H53451.06 H53451.14
H53451.06EA 103 EUR
H53451.06 H53451.14
3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin ≥98%
3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin
Purity: 98% CAS No.: 38002-45-8 Molecular Formula: C6H11BrSi Formula Weight: 191.14 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.483 Boiling Point: 44-45°/2mm Beilstein Reference: 2037650 MDL No.: MFCD00134460
Formel: C₆H₁₁BrSi
Molecular Weight: 191,14 g/mol
Siedepunkt: 44…45 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,17
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134460
CAS-Nummer: 38002-45-8