3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS03140.1 SILS03140.5
SILNSILS03140.1EA 0 EUR
SILNSILS03140.1 SILNSILS03140.5
3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin
3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin
Formel: C₆H₁₁BrSi
MDL: MFCD00134460
CAS-Nummer: 38002-45-8