3-Benzoyl-2-thiophencarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011433-500MG 011433-1G
FLUO011433-500MGEA 0 EUR
FLUO011433-500MG FLUO011433-1G
3-Benzoyl-2-thiophencarbonsäure
3-Benzoyl-2-thiophencarbonsäure
Formel: C₁₂H₈O₃S
Molecular Weight: 232,26 g/mol
MDL: MFCD00159542
CAS-Nummer: 30006-03-2