(Methoxymethyl)diphenylphosphinoxid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L00912.06
L00912.14
L00912.06EA
65.4
EUR
L00912.06
L00912.14
(Methoxymethyl)diphenylphosphinoxid ≥98%
(Methoxymethyl)diphenylphosphinoxid
Purity: 98+%
CAS No.: 4455-77-0
Molecular Formula: C14H15O2P
Formula Weight: 246.24
Melting Point: 113-120°
Beilstein Reference: 649558
Formel:
C₁₄H₁₅O₂P Molecular Weight: 246.24 g/mol Schmelzpunkt: 113…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015451 CAS-Nummer: 4455-77-0 EINECS: 224-704-4 |