2-Acetamidothiazol
Lieferant: CHEMPUR
FL13388.POR 013388-25G 013388-5G
CHMPFL13388.POREA 0 EUR
CHMPFL13388.POR FLUO013388-25G FLUO013388-5G
2-Acetamidothiazol
2-Acetamidothiazol
Formel: C₅H₆N₂OS
Molecular Weight: 142,18 g/mol
MDL: MFCD00016892
CAS-Nummer: 2719-23-5
EINECS: 220-321-1