(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methylacetat
Lieferant: BIONET RESEARCH
7N-088.500
7N-088.1
7N-088.5
7N-088.10
BIOT7N-088.500EA
0
EUR
BIOT7N-088.500
BIOT7N-088.1
BIOT7N-088.5
BIOT7N-088.10
(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methylacetat
(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methylacetat
Formel:
C₆H₆NO₂ClS |
MDL:
MFCD01443869 CAS-Nummer: 339018-65-4 |