(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme: (2-Chlorothiazol-5-yl)methanol
7N-099.500 7N-099.1 7N-099.5 7N-099.10
BIOT7N-099.500EA 0 EUR
BIOT7N-099.500 BIOT7N-099.1 BIOT7N-099.5 BIOT7N-099.10
(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formel: C₄H₄NOClS
MDL: MFCD03001277
CAS-Nummer: 145015-15-2