2-Acetamido-4-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(4-Methylthiazol-2-yl)acetamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
301922-25G
301922-5G
SIAL301922-25GEA
545
EUR
SIAL301922-25G
SIAL301922-5G
2-Acetamido-4-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Acetamido-4-methylthiazol
Formel:
C₆H₈N₂OS Molecular Weight: 156,2055 g/mol |
MDL:
MFCD00011561 CAS-Nummer: 7336-51-8 |