Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Lieferant: BIONET RESEARCH
8M-594S.500 8M-594S.1 8M-594S.5 8M-594S.10
BIOT8M-594S.500EA 0 EUR
BIOT8M-594S.500 BIOT8M-594S.1 BIOT8M-594S.5 BIOT8M-594S.10
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
MDL: MFCD00123414
CAS-Nummer: 7210-76-6