Phenylglycidylether 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glycidyl phenyl ether
135350500
135352500
ACRO135350500EA
53.1
EUR
ACRO135350500
ACRO135352500
Phenylglycidylether 99%
Phenylglycidylether
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150,18 g/mol Siedepunkt: 245 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 3,5 °C Dichte: 1,1 g/cm³ Flammpunkt: 115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005133 CAS-Nummer: 122-60-1 EINECS: 204-557-2 ADR: 6.1, |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5295 to 1.5315 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |