Phenylglycidylether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Glycidyl phenyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20553.0250 8.20553.9020
8.20553.0250EA 47.3 EUR
8.20553.0250 8.20553.9020
Phenylglycidylether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenylglycidylether
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005133
CAS-Nummer: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point 3.5 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C
Vapor Pressure 0.013 hPa (25 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.5305 (20 °C, 589 nm)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable