4'-Methoxy-2'-nitroacetanilid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
4-Acetamido-3-Nitroanisole, N-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-acetamide, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide
1N-711.500
1N-711.1
1N-711.5
1N-711.10
BIOT1N-711.500EA
0
EUR
BIOT1N-711.500
BIOT1N-711.1
BIOT1N-711.5
BIOT1N-711.10
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilid
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilid
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄ Molecular Weight: 210.19 g/mol |
MDL:
MFCD00017018 CAS-Nummer: 119-81-3 EINECS: 204-353-3 |