Trimethylsilylacetat (Acetoxytrimethylsilan) ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trimethylsilyl acetate
B22037.14 B22037.22
B22037.14EA 33.2 EUR
B22037.14 B22037.22
Trimethylsilylacetat (Acetoxytrimethylsilan) ≥97%
Trimethylsilylacetat (Acetoxytrimethylsilan)
Purity: 97% CAS No.: 2754-27-0 Molecular Formula: C5H12O2Si Formula Weight: 132.24 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.3880 Melting Point: -32° Boiling Point: 107° Beilstein Reference: 1744463 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008695
Formel: C₅H₁₂O₂Si
Molecular Weight: 132,24 g/mol
Siedepunkt: 107 °C
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 0,884
Flammpunkt: 4 °C (39 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008695
CAS-Nummer: 2754-27-0
EINECS: 220-404-2
UN: 3272
ADR: 3,II