Ethylisocyanacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ100
226319-25G
226319-5G
SIAL226319-25GEA
257
EUR
SIAL226319-25G
SIAL226319-5G
Ethylisocyanacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylisocyanacetat
Formel:
C₅H₇NO₂ Molecular Weight: 113.12 g/mol |
MDL:
MFCD00000007 CAS-Nummer: 2999-46-4 EINECS: 221-077-9 UN: 2810 ADR: 6.1 III |