Methylglycolat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Glycolic Acid Methyl Ester, Methyl Hydroxyacetate
414370250
414371000
ACRO414370250EA
134
EUR
ACRO414370250
ACRO414371000
Methylglycolat 98%
Methylglycolat
Formel:
C₃H₆O₃ Molecular Weight: 90,08 g/mol Siedepunkt: 52 °C (17 mmHg) Schmelzpunkt: 149…151 °C Dichte: 1,184 g/cm³ Flammpunkt: 67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004667 CAS-Nummer: 96-35-5 EINECS: 202-502-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |