2'-(Trifluormethoxy)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
007529-5G
007529-25G
FLUO007529-5GEA
69.8
EUR
FLUO007529-5G
FLUO007529-25G
2'-(Trifluormethoxy)acetanilid
2'-(Trifluormethoxy)acetanilid
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ |
MDL:
MFCD00204176 CAS-Nummer: 3832-55-1 |