2'-(Trifluormethoxy)acetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
TL00689DA
TL00689EA
TL00689.50
MAYBTL00689DAEA
0
EUR
MAYBTL00689DA
MAYBTL00689EA
MAYBTL00689.50
2'-(Trifluormethoxy)acetanilid
2'-(Trifluormethoxy)acetanilid
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ |
MDL:
MFCD00204176 CAS-Nummer: 3832-55-1 |