6-Acetamido-2,3-difluoranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1362-1G AN-1362-5G
COBBAN-1362-1GEA 227 EUR
COBBAN-1362-1G COBBAN-1362-5G
6-Acetamido-2,3-difluoranisol
6-Acetamido-2,3-difluoranisol
Formel: C₉H₉F₂NO₂
MDL: MFCD11053863
CAS-Nummer: 1065073-93-9