4'-(Trifluormethoxy)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)acetanilide
007530-5G 007530-25G
FLUO007530-5GEA 45.8 EUR
FLUO007530-5G FLUO007530-25G
4'-(Trifluormethoxy)acetanilid
4'-(Trifluormethoxy)acetanilid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 219.16 g/mol
MDL: MFCD00075293
CAS-Nummer: 1737-06-0