4'-(Trifluormethoxy)acetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-(Trifluoromethoxy)acetanilide
TL00595.1
TL00595.50
MAYBTL00595.1EA
0
EUR
MAYBTL00595.1
MAYBTL00595.50
4'-(Trifluormethoxy)acetanilid
4'-(Trifluormethoxy)acetanilid
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 219.16 g/mol |
MDL:
MFCD00075293 CAS-Nummer: 1737-06-0 |