2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
282731-1KG 282731-250G
SIAL282731-1KGEA 79.4 EUR
SIAL282731-1KG SIAL282731-250G
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure
Formel: C₇H₁₃NO₄S
Molecular Weight: 207,25 g/mol
MDL: MFCD00007522
CAS-Nummer: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0