Kalium(3-phenylpropyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-8843-5G
TB-8843-1G
COBBTB-8843-5GEA
359
EUR
COBBTB-8843-5G
COBBTB-8843-1G
Kalium(3-phenylpropyl)trifluoroborat
Potassium-3-phenylpropyltrifluoroborate
Formel:
C₉H₁₁BF₃K |
MDL:
MFCD09993266 CAS-Nummer: 329976-75-2 |