3-Amino-3-(2-bromphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
7R-0619.5
7R-0619.500
7R-0619.1
BIOT7R-0619.5EA
0
EUR
BIOT7R-0619.5
BIOT7R-0619.500
BIOT7R-0619.1
3-Amino-3-(2-bromphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(2-bromphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ |
MDL:
MFCD01871297 CAS-Nummer: 117391-48-7 |