3-Amino-3-(2-chlorphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
6R-0624.500
6R-0624.1
6R-0624.5
BIOT6R-0624.500EA
0
EUR
BIOT6R-0624.500
BIOT6R-0624.1
BIOT6R-0624.5
3-Amino-3-(2-chlorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(2-chlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ |
MDL:
MFCD01871299 CAS-Nummer: 68208-20-8 |