3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
7R-0605.500 7R-0605.1 7R-0605.5
BIOT7R-0605.500EA 0 EUR
BIOT7R-0605.500 BIOT7R-0605.1 BIOT7R-0605.5
3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₅NO₄
MDL: MFCD00735172
CAS-Nummer: 696641-73-3