3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
8R-0664.500
8R-0664.1
8R-0664.5
BIOT8R-0664.500EA
0
EUR
BIOT8R-0664.500
BIOT8R-0664.1
BIOT8R-0664.5
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₁NO₃ |
MDL:
MFCD01871309 CAS-Nummer: 26049-12-7 |