3-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS20000.1
SILS20000.5
SILNSILS20000.1EA
0
EUR
SILNSILS20000.1
SILNSILS20000.5
3-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
3-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₅BO₂Si |
MDL:
MFCD03093884 CAS-Nummer: 177171-16-3 |