Kalium(4-(methoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Potassium trifluoro(4-(methoxycarbonyl)phenyl)borate
TB-3208-1G TB-3208-25G TB-3208-5G
COBBTB-3208-1GEA 111 EUR
COBBTB-3208-1G COBBTB-3208-25G COBBTB-3208-5G
Kalium(4-(methoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(4-(methoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₈H₇BF₃KO₂
Molecular Weight: 242,05 g/mol
MDL: MFCD04115741
CAS-Nummer: 705254-34-8