Kalium(3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3219-1G
TB-3219-5G
COBBTB-3219-1GEA
98.3
EUR
COBBTB-3219-1G
COBBTB-3219-5G
Kalium(3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)trifluoroborat
Kalium(3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)trifluoroborat
Formel:
C₈H₆BF₃KNO₄ |
MDL:
MFCD04115749 CAS-Nummer: 850623-56-2 |