Kalium(3-(methylthio)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3215-1G
TB-3215-25G
TB-3215-5G
COBBTB-3215-1GEA
74.2
EUR
COBBTB-3215-1G
COBBTB-3215-25G
COBBTB-3215-5G
Kalium(3-(methylthio)phenyl)trifluoroborat
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₇BF₃KS Molecular Weight: 230,1 g/mol |
MDL:
MFCD04115747 CAS-Nummer: 850623-48-2 |