Kalium(2-(methylsulfonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Potassium trifluoro(2-(methylsulphonyl)phenyl)borate, Potassium (2-methylsulphonylphenyl)trifluoroborate
TB-3233-1G
TB-3233-5G
COBBTB-3233-1GEA
124
EUR
COBBTB-3233-1G
COBBTB-3233-5G
Kalium(2-(methylsulfonyl)phenyl)trifluoroborat
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₇BF₃KO₂S Molecular Weight: 262,1000 g/mol |
MDL:
MFCD04115760 CAS-Nummer: 850623-65-3 |