3-Brom-N-cyclohexyl-5-nitrobenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4380-1G CA-4380-5G
COBBCA-4380-1GEA 0 EUR
COBBCA-4380-1G COBBCA-4380-5G
3-Brom-N-cyclohexyl-5-nitrobenzamid
3-Brom-N-cyclohexyl-5-nitrobenzamid
Formel: C₁₃H₁₅BrN₂O₃
MDL: MFCD09475857
CAS-Nummer: 941294-22-0