5-Brom-2-fluorbenzamid
Lieferant: CHEMPUR
FL13777.POR 013777-1G
CHMPFL13777.POREA 0 EUR
CHMPFL13777.POR FLUO013777-1G
5-Brom-2-fluorbenzamid
5-Brom-2-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅BrFNO
Molecular Weight: 218,02 g/mol
MDL: MFCD03094430
CAS-Nummer: 214210-17-0