4-Brom-2-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1003-5G
OT-1003-1G
COBBOT-1003-5GEA
449
EUR
COBBOT-1003-5G
COBBOT-1003-1G
4-Brom-2-fluorbenzamid
4-Brom-2-fluorbenzamid
Formel:
C₇H₅BrFNO Molecular Weight: 218.03 g/mol |
MDL:
MFCD03094432 CAS-Nummer: 292621-45-5 |