3-Brom-5-fluorbenzhydrazid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4724-5G CA-4724-1G CA-4724-250M
COBBCA-4724-5GEA 1490 EUR
COBBCA-4724-5G COBBCA-4724-1G COBBCA-4724-250M
3-Brom-5-fluorbenzhydrazid
3-Brom-5-fluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₆BrFN₂O
MDL: MFCD11619361
CAS-Nummer: 1094510-55-0