2-Brom-4-(trifluormethoxy)thioanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0575-5G
OT-0575-1G
COBBOT-0575-5GEA
462
EUR
COBBOT-0575-5G
COBBOT-0575-1G
2-Brom-4-(trifluormethoxy)thioanisol
2-Brom-4-(trifluormethoxy)thioanisol
Formel:
C₈H₆BrF₃OS |
MDL:
MFCD09801038 CAS-Nummer: 951884-71-2 |