5-Brom-2-iodbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B24880.06
B24880.14
B24880.06EA
107
EUR
B24880.06
B24880.14
5-Brom-2-iodbenzonitril ≥98%
5-Brom-2-iodbenzonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 121554-10-7
Molecular Formula: C7H3BrIN
Formula Weight: 307.92
Melting Point: 120-122°
Beilstein Reference: 4860282
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00672950
Formel:
C₇H₃BrIN Molecular Weight: 307.92 g/mol Schmelzpunkt: 120…122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672950 CAS-Nummer: 121554-10-7 EINECS: 601-788-4 UN: 3439 ADR: 6.1 III |