4-Brom-2-(cyclopentyloxy)anisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1247-5G
OT-1247-1G
COBBOT-1247-5GEA
1220
EUR
COBBOT-1247-5G
COBBOT-1247-1G
4-Brom-2-(cyclopentyloxy)anisol
4-Brom-2-(cyclopentyloxy)anisol
Formel:
C₁₂H₁₅BrO₂ |
MDL:
MFCD00673135 CAS-Nummer: 138509-45-2 |