2-Brom-N-tert-butylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6157-5G HC-6157-1G
COBBHC-6157-5GEA 557 EUR
COBBHC-6157-5G COBBHC-6157-1G
2-Brom-N-tert-butylbenzolsulfonamid
2-Brom-N-tert-butylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₄BrNO₂S
MDL: MFCD07710752
CAS-Nummer: 138733-50-3