2-Brom-N-(2,3-dimethylphenyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6119-5G HC-6119-1G
COBBHC-6119-5GEA 375 EUR
COBBHC-6119-5G COBBHC-6119-1G
2-Brom-N-(2,3-dimethylphenyl)benzolsulfonamid
2-Brom-N-(2,3-dimethylphenyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₄H₁₄BrNO₂S
MDL: MFCD05617811
CAS-Nummer: 941294-37-7