Methyl-2-formylbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-formylbenzoate
TL00698DA
TL00698EA
TL00698EE
MAYBTL00698DAEA
0
EUR
MAYBTL00698DA
MAYBTL00698EA
MAYBTL00698EE
Methyl-2-formylbenzoat
Methyl-2-formylbenzoat
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164.1580 g/mol |
MDL:
MFCD00204231 CAS-Nummer: 4122-56-9 |