Methyl-4-formylbenzoat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
223750100 223750500
ACRO223750100EA 69.8 EUR
ACRO223750100 ACRO223750500
Methyl-4-formylbenzoat 99%
Methyl-4-formylbenzoat
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164,16 g/mol
Schmelzpunkt: 57…64 °C
Flammpunkt: 144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006950
CAS-Nummer: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥98.5 %