Methyl-4-formylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
244740-25G
244740-5G
SIAL244740-25GEA
159
EUR
SIAL244740-25G
SIAL244740-5G
Methyl-4-formylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-formylbenzoat
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,16 g/mol |
MDL:
MFCD00006950 CAS-Nummer: 1571-08-0 EINECS: 216-385-5 |