4-Phenoxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4398-25G
CA-4398-5G
CA-4398-1G
CA-4398-100G
COBBCA-4398-25GEA
0
EUR
COBBCA-4398-25G
COBBCA-4398-5G
COBBCA-4398-1G
COBBCA-4398-100G
4-Phenoxybenzonitril
4-Phenoxybenzonitril
Formel:
C₁₃H₉NO |
MDL:
MFCD00017346 CAS-Nummer: 3096-81-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |