Methyl-4-methoxysalicylat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
L03855.09 L03855.18
L03855.09EA 36.6 EUR
L03855.09 L03855.18
Methyl-4-methoxysalicylat ≥98%
Methyl-4-methoxysalicylat
Purity: 98% CAS No.: 5446-02-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 47-51° Boiling Point: 134°/7mm MDL No.: MFCD00008424
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 134 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008424
CAS-Nummer: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5