Kalium(3-fluor-4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3229-1G TB-3229-5G
COBBTB-3229-1GEA 0 EUR
COBBTB-3229-1G COBBTB-3229-5G
Kalium(3-fluor-4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₆BF₄KO
MDL: MFCD04115757
CAS-Nummer: 850623-62-0