4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
H26180.03 H26180.06 H26180.14
H26180.03EA 49.4 EUR
H26180.03 H26180.06 H26180.14
4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid
Purity: 98% CAS No.: 133115-72-7 Molecular Formula: C7H7F3N2O.HCl Formula Weight: 228.60 Melting Point: ca 225° dec. MDL No.: MFCD00053033
Formel: C₇H₈ClF₃N₂O
Molecular Weight: 228,60 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 225 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053033
CAS-Nummer: 133115-72-7
EINECS: None