4-Trifluormethoxythioanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl(4-(trifluoromethoxy)phenyl)sulphane, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphphide, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphide
OT-0531-5G OT-0531-25G OT-0531-1G
COBBOT-0531-5GEA 310 EUR
COBBOT-0531-5G COBBOT-0531-25G COBBOT-0531-1G
4-Trifluormethoxythioanisol
4-Trifluormethoxythioanisol
Formel: C₈H₇F₃OS
Molecular Weight: 208,20 g/mol
MDL: MFCD01320776
CAS-Nummer: 2546-45-4