3-Nitrophenylsulfurpentafluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1244.
008099-1G
008099-5G
CHMPCFF1244.EA
0
EUR
CHMPCFF1244.
FLUO008099-1G
FLUO008099-5G
3-Nitrophenylsulfurpentafluorid
3-Nitrophenylsulfurpentafluorid
Formel:
C₆H₄F₅NO₂S Molecular Weight: 249,16 g/mol |
MDL:
MFCD00221621 CAS-Nummer: 2613-26-5 EINECS: 447-600-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |